Få mere at vide
3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411409
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15411409 25 g 25g
15491399 1 g 1g
15401409 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15411409 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64279.14
Request Bulk or Custom Format
Anvendes som mellemprodukt til gimeracil og farmaceutisk anvendelse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Anvendes som mellemprodukt til gimeracil og
farmaceutisk anvendelse.
Opløselighed Opløselig i
dimethylsulfoxid.
Bemærkninger
Hydroskopisk. Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21642-98-8
Molekylær formel C7H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 150.14
MDL nummer MFCD00975442
InChI nøgle MWGIDWPSRDMIQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-pyridine-3-carbonitrile, 3-cyano-2-hydroxy-4-methoxypyridine, 4-methoxy-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbonitrile, 2-hydroxy-4-methoxynicotinonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo-3-pyridinecarbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4-methoxy-2-oxo, 3-cyano-4-methoxy-2 1h-pyridinone, 2-hydroxy-4-methoxy-nicotinonitrile, 3-cyano-4-methoxy-2-1h-pyridinone
PubChem CID 2786702
SMIL COC1=C(C#N)C(=O)NC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-4-methoxy-2-pyridone
Smeltepunkt 278°C
Farve Gul
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 5929290
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in Dimethyl sulfoxide.
IUPAC navn 4-methoxy-2-oxo-lH-pyridin-3-carbonitril
Formel vægt 150.14
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk fast stof