Få mere at vide
3-Cyano-4-iodopyridine, 97%
Artikelnummer. 11946381 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11946381 1 g 1g
11936381 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11946381 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437450010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 490039-72-0 | C6H3IN2 | 230.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490039-72-0
Molekylær formel C6H3IN2
Molekylvægt (g/mol) 230.01
InChI nøgle CJKHIIQONPNAIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-4-iodopyridine, 4-iodonicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,4-iodo, acmc-20aibr, 4-iodo-nicotinonitrile, 4-iodo-3-pyridinecarbonitrile, 4-iodanylpyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 11138941
IUPAC navn 4-iodpyridin-3-carbonitril
SMIL C1=CN=CC(=C1I)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-4-iodopyridine
Smeltepunkt 114°C to 115°C
Farve Brun
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 230.01
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyano-4-iodopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.