Få mere at vide
3-Cyano-4-iodopyridine, 95%
Artikelnummer. 15493727
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15493727
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H27603.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 490039-72-0 | C6H3IN2 | 230.008 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 490039-72-0
Molekylær formel C6H3IN2
Molekylvægt (g/mol) 230.008
MDL nummer MFCD09037453
InChI nøgle CJKHIIQONPNAIP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-cyano-4-iodopyridine, 4-iodonicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile,4-iodo, acmc-20aibr, 4-iodo-nicotinonitrile, 4-iodo-3-pyridinecarbonitrile, 4-iodanylpyridine-3-carbonitrile
PubChem CID 11138941
IUPAC navn 4-iodopyridine-3-carbonitrile
SMIL C1=CN=CC(=C1I)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-4-iodopyridine
Smeltepunkt ∼124°C
Mængde 250 mg
FN nummer UN3439
Formel vægt 230.01
Procent renhed 95%