Få mere at vide
3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11926071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11926071 5 g 5g
11916071 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11926071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444710050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 775351-57-0
Molekylær formel C13H15BFNO2
Molekylvægt (g/mol) 247.08
InChI nøgle RYJOVQGRIOURGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid, pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester, benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 3-cyano-4-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-cyano-4-fluorophenyl-boronic acid pinacol ester, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 2-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl 1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 2-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile
PubChem CID 11402361
IUPAC navn 2-fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Smeltepunkt 75.0°C to 76.0°C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 247.08
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .