Få mere at vide
5GR 3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
Brand: Thermo Scientific Acros 398780050
5GR 3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride, 97%
This item is not returnable.
View return policy
Description
Safety and Handling
Product Identifier
Signal Word
Hazard Category
Hazard Statement
Precautionary Statement
- 3-Cyano-4-fluorobenzenesulfonyl chloride
Signal Word
- Fare
Hazard Category
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Hazard Statement
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H332-Farlig ved indånding.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Precautionary Statement
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.