Få mere at vide
3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-4-fluorobenzaldehyde |
| CAS | 218301-22-5 |
| Molekylær formel | C8H4FNO |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Fluoro-5-formylbenzonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C8H4FNO/c9-8-2-1-6(5-11)3-7(8)4-10/h1-3,5H |
| SMIL | Fc1ccc(C=O)cc1C#N |
| IUPAC navn | 2-fluoro-5-formylbenzonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 149.12 |
| Formel vægt | 149.0277 |