Få mere at vide
3-Cyano-2-pyridone, 98%
Beskrivelse
Det kan bruges inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide.
Notes
Store at -20°C. Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-2-pyridone |
| Smeltepunkt | 224°C to 226°C |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3439 |
| Beilstein | 4661670 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dimethyl sulfoxide. |
| Formel vægt | 120.11 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Fast stof |