missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea, Mikromol™
Beskrivelse
3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea |
| CAS | 138035-55-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C10 H15 N5 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Cimetidine Hydrochloride Imp. B (EP), Cimetidine Imp. B (EP), 3-Cyano-2-methyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea, Cimetidine Hydrochloride Impurity B, Cimetidine Impurity B, Cimetidine Impurity B |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N5OS/c1-8-9(15-7-14-8)5-17-4-3-12-10(16-2)13-6-11/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMIL | COC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| IUPAC navn | methyl N'-cyano-N-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]carbamimidate |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?