Få mere at vide
3-Cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine, 98%
Artikelnummer. 11449713
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11449713 25 g 25g
11439713 5 g 5g
11454064 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11449713 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12466.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 769-28-8 | C8H8N2O | 148.165 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 769-28-8
Molekylær formel C8H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 148.165
MDL nummer MFCD00006269
InChI nøgle OCYMJCILWYHKAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-hydroxy-4,6-dimethylnicotinonitrile, 3-cyano-4,6-dimethyl-2-hydroxypyridine, 4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine-3-carbonitrile, unii-ots4s2r79e, 4,6-dimethyl-2-hydroxynicotinonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo, 3-cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine, nicotinonitrile, 1,2-dihydro-4,6-dimethyl-2-oxo, ots4s2r79e
PubChem CID 69856
IUPAC navn 4,6-dimethyl-2-oxo-lH-pyridin-3-carbonitril
SMIL CC1=CC(=C(C(=O)N1)C#N)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Cyano-2-hydroxy-4,6-dimethylpyridine
Smeltepunkt ∼290°C (decomposition)
Mængde 25 g
Beilstein 130992
Formel vægt 148.17
Procent renhed 98%