Få mere at vide
3-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 96%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester |
| Mængde | 250 mg |
| Formel vægt | 247.07 |
| Procent renhed | 96% |
| Fysisk form | Solid |