Få mere at vide
3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea, Mikromol™
Beskrivelse
3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isourea |
| CAS | 75850-09-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isourea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H17 N5 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methylethyl Analogue of Oxybutynin Hydrochloride, N-Cyano-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]carbamimidic Acid Ethyl Ester (9CI), 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N5OS/c1-3-17-11(14-7-12)13-4-5-18-6-10-9(2)15-8-16-10/h8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | CCOC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| IUPAC navn | ethyl N'-cyano-N-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]carbamimidate |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?