Få mere at vide
3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea, Mikromol™
Beskrivelse
3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isourea |
| CAS | 75850-09-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[((5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)sulphanyl]ethyl]isourea |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H17 N5 O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Methylethyl Analogue of Oxybutynin Hydrochloride, N-Cyano-N'-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethyl]carbamimidic Acid Ethyl Ester (9CI), 3-Cyano-2-ethyl-1-[2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulphanyl]ethyl]isourea |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N5OS/c1-3-17-11(14-7-12)13-4-5-18-6-10-9(2)15-8-16-10/h8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)(H,15,16) |
| SMIL | CCOC(=NC#N)NCCSCc1nc[nH]c1C |
| IUPAC navn | ethyl N'-cyano-N-[2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methylsulfanyl]ethyl]carbamimidate |
| Vis mere |