missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Cyano-1,2,4-triazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Cyano-1,2,4-triazole |
| CAS | 3641-10-9 |
| Molekylær formel | C3H2N4 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 1H-1,2,4-Triazole-3-carbonitrile, s-Triazole-3-carbonitrile |
| SMIL | N#Cc1nc[nH]n1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.07 |
| Formel vægt | 94.0279 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?