missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-(Cholamidopropyl)-1,1-dimethamine, TRC

Artikelnummer. 30355341
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30355341 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30355341 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC29242510G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-(Cholamidopropyl)-1,1-dimethamine
CAS 76555-98-1
Molekylær formel C29 H52 N2 O4
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C29H52N2O4/c1-18(7-10-26(35)30-13-6-14-31(4)5)21-8-9-22-27-23(17-25(34)29(21,22)3)28(2)12-11-20(32)15-19(28)16-24(27)33/h18-25,27,32-34H,6-17H2,1-5H3,(H,30,35)/t18-,19?,20-,21-,22+,23+,24-,25+,27+,28+,29-/m1/s1
SMIL C[C@H](CCC(=O)NCCCN(C)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
IUPAC navn (4R)-N-[3-(dimethylamino)propyl]-4-[(3R,7R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,7,12-trihydroxy-10,13-dimethyl-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]pentanamide
Molekylvægt (g/mol) 492.73
Formel vægt 492.3927
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.