Få mere at vide
3-Klorotoluen, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorotoluene |
| CAS | 108-41-8 |
| Molekylær formel | C7 H7 Cl |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Toluene, m-chloro- (8CI), 1-Chloro-3-methylbenzene, 1-Methyl-3-chlorobenzene, 3-Chloro-1-methylbenzene, 3-Chlorotoluene, 3-Methylchlorobenzene, 3-Methylphenyl chloride, NSC 8767, m-Chlorotoluene, m-Methylchlorobenzene, m-Tolyl chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7Cl/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2-5H,1H3 |
| SMIL | Cc1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 1-chloro-3-methylbenzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.58 |
| Formel vægt | 126.0236 |