Få mere at vide
3-chlorotoluen, 98%
Artikelnummer. 11428836
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428836 100 g 100g
11438836 500 g 500g
11448836 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428836 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16991.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 108-41-8 | C7H7Cl | 126,58 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-41-8
Molekylær formel C7H7Cl
Molekylvægt (g/mol) 126.58
MDL nummer MFCD00000595
InChI nøgle OSOUNOBYRMOXQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorotoluene, m-chlorotoluene, benzene, 1-chloro-3-methyl, m-tolyl chloride, 3-chloro-1-methylbenzene, 1-methyl-3-chlorobenzene, toluene, m-chloro, meta-chlorotoluene, unii-5k8172k9tt, chlorotoluene 3-
PubChem CID 7931
IUPAC navn 1-chlor-3-methylbenzen
SMIL CC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorotoluene
Smeltepunkt -48 °C
Mængde 100 g
FN nummer UN2238
Beilstein 1903632
Merck Index 14,2171
Kogepunkt 160 °C til 162 °C
Formel vægt 126.59
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3-Chlorotoluene
Mention d'avertissement
  • Advarsel
Catégorie de danger
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Mention de danger
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Conseils de prudence
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: m-Chlorotoluene
RUO– Kun brug til forskning
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.