Få mere at vide
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorotoluene |
| Smeltepunkt | -48 °C |
| Navn note | 97% |
| CAS min % | 96.0 |
| Farve | Farveløs til gul |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.0700g/mL |
| Mængde | 100 mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Emballage | Glasflaske |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 3-Chlorotoluene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H332-Farlig ved indånding.
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.