Få mere at vide
3-chlorothiophenol, 97%
Beschreibung
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorothiophenol |
| Tæthed | 1.244 |
| Kogepunkt | 104 °C til 105 °C (35 mmHg) |
| Flammepunkt | 90 °C (194 °F) |
| Brydningsindeks | 1.6021 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1760 |
| Beilstein | 1854087 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 144.62 |
| Mehr anzeigen |