Få mere at vide
3-chlorothiophenol, 97%
Artikelnummer. 11351717
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351717 1 g 1g
11361717 5 g 5g
11371717 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351717 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L04806.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2037-31-2 | C6H5ClS | 144,62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2037-31-2
Molekylær formel C6H5ClS
Molekylvægt (g/mol) 144.62
MDL nummer MFCD00004839
InChI nøgle CQJDYPZUDYXHLM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorothiophenol, m-chlorothiophenol, benzenethiol, 3-chloro, 3-chlorobenzene-1-thiol, m-chlorobenzenethiol, benzenethiol, m-chloro, 3-chloro thiophenol, 3-chloro-benzenethiol, 3-chloromercaptobenzene, m-chlorophenyl mercaptan
PubChem CID 16257
IUPAC navn 3-chlorbenzenthiol
SMIL SC1=CC=CC(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorothiophenol
Tæthed 1.244
Kogepunkt 104°C to 105°C (35 mmHg)
Flammepunkt 90°C (194°F)
Brydningsindeks 1.6021
Mængde 1 g
FN nummer UN1760
Beilstein 1854087
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 144.62
Procent renhed 97%