Få mere at vide
3-Chlorothiophene, 98%, may contain up to 2% DMF
Artikelnummer. 11475297
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475297 100 g 100g
11455297 5 g 5g
11465297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22669.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17249-80-8 | C4H3ClS | 118.578 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17249-80-8
Molekylær formel C4H3ClS
Molekylvægt (g/mol) 118.578
MDL nummer MFCD00043887
InChI nøgle QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
PubChem CID 87017
IUPAC navn 3-chlorthiophen
SMIL C1=CSC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorothiophene
Tæthed 1.276
Kogepunkt 137°C to 139°C
Flammepunkt 37°C (98°F)
Lugt Unpleasant
Assay Procent Noter kan indeholde op til 2 % DMF
Brydningsindeks 1.552
Mængde 100 g
FN nummer UN1992
Beilstein 105255
Formel vægt 118.59
Procent renhed 98%