Få mere at vide
3-Chlorothiophene, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10478612 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 10478612
Brand: Thermo Scientific Acros 258800250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 17249-80-8
Molekylær formel C4H3ClS
Molekylvægt (g/mol) 118.59
MDL nummer MFCD00043887
InChI nøgle QUBJDMPBDURTJT-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 3-chloro, 3-chloro thiophene, 3-thienyl chloride, 3-chlorthiophen, 3-chloro-thiophene, 3-chloranylthiophene, pubchem5477, acmc-1cdmv, 3-chlorothiophene, ksc175g2h
PubChem CID 87017
IUPAC navn 3-chlorothiophene
SMIL C1=CSC=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorothiophene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.2760g/mL
Kogepunkt 137.0°C to 139.0°C
Flammepunkt 37°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Brydningsindeks 1.5520 to 1.5540
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.276
Opløselighedsinformation Solubility in water: <0.2g/L (20°C).
Formel vægt 118.59
Procent renhed 96%
Fysisk form Liquid