Få mere at vide
3-chlorothiophen-2-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30357080
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30357080 1 g
1 options
Artikelnummer. 30357080 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC4281551G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorothiophene-2-carboxylic Acid
CAS 59337-89-2
Molekylær formel C5H3ClO2S
Mængde 1 g
Synonym 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H3ClO2S/c6-3-1-2-9-4(3)5(7)8/h1-2H,(H,7,8)
SMIL ClC1=C(C(O)=O)SC=C1
IUPAC navn 3-chlorothiophen-2-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 162.59
Formel vægt 161.9542