Få mere at vide
3-chlorothiophen-2-carboxylsyre, 97+%
Product Code. 11353147
Change view
Click to view available options
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353147 5 g 5g
11343147 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13560.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 59337-89-2 | C5H3ClO2S | 162,587 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 59337-89-2
Molekylær formel C5H3ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 162.587
MDL nummer MFCD00043888
InChI nøgle BXEAAHIHFFIMIE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-chlorothiophene-2-carboxylicacid, 2-thiophenecarboxylic acid, chloro, 3-chloro-thiophene-2-carboxylic acid, pubchem5491, chlorothiophenecarboxylic, acmc-20agf8, maybridge1_004006, ksc274e4d, 3-chlorothiophenecarboxylic acid
PubChem CID 701269
IUPAC navn 3-chlorthiophen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CSC(=C1Cl)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 185 °C til 187 °C
Mængde 5 g
Beilstein 121052
Formel vægt 162.6
Procent renhed 99%