Få mere at vide
3-chlorthiophen-2-carbonylchlorid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10663403
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10663403 1 g 1g
10039261 250 mg 250mg
10442504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10663403 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. GK01307DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 86427-02-3
Molekylær formel C5H2Cl2OS
Molekylvægt (g/mol) 181.03
MDL nummer MFCD00068137
InChI nøgle GCPHKTQMABHWPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorothiophene-2-carbonylchloride, 3-chloro-thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chloro-2-chlorocarbonyl thiophene, 2-thiophenecarbonyl chloride, 3-chloro-9ci, pubchem5480, timtec-bb sbb005473, buttpark 29\06-44, chloro thiophene-2-carbonyl chloride, 3-chlorothiophene-2-carboyl chloride, 3-chloro-2-thiophenecarbonyl chloride
PubChem CID 2735824
IUPAC navn 3-chlorthiophen-2-carbonylchlorid
SMIL ClC(=O)C1=C(Cl)C=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorothiophene-2-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 181.04
Procent renhed 97%