Få mere at vide
3-Chlorothiophene-2-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15427955
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427955 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15427955 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31951.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorothiophene-2-boronic acid pinacol ester
CAS 1040281-97-7
Molekylær formel C10H14BClO2S
MDL nummer MFCD09837624
Mængde 250 mg
Synonym 2-3-chlorothiophen-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-chlorothiophene-2-boronic acid pinacol ester
InChI nøgle UAAAZOFUOOBDBI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=C(Cl)C=CS1
IUPAC navn 2-(3-chlorothiophen-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Molekylvægt (g/mol) 244.54
PubChem CID 45588127
Formel vægt 244.55
Procent renhed 95%