Få mere at vide
3-chlorothieno[2,3-b]thiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10789405
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10789405 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10002404 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10789405 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO08116CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39244-08-1
Molekylær formel C7H2ClO2S2
Molekylvægt (g/mol) 217.66
MDL nummer MFCD01927113
InChI nøgle GCQFYYGUNYJMNY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3-chlorothieno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, 4-chlorothieno 2,3-b thiophene-5-carboxylic acid, 3-chlorothiopheno 2,3-b thiophene-2-carboxylic acid, thieno 2,3-b thiophene-2-carboxylicacid, 3-chloro
PubChem CID 4962405
IUPAC navn 4-chlorthieno[2,3-b]thiophen-5-carboxylsyre
SMIL [O-]C(=O)C1=C(Cl)C2=C(SC=C2)S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 218.68
Procent renhed 97%