Få mere at vide
3-chlorothieno[2,3-b]thiophen-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorothieno[2, 3-b]thiophene-2-carboxylic acid |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravfarvet glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 218.68 |
| Procent renhed | 97% |