Få mere at vide
3-(chlorsulfonyl)benzoesyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11406156
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11406156 5 g 5g
11416156 25 g 25g
11426156 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11406156 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22987.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4025-64-3 | C7H5ClO4S | 220.62 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4025-64-3
Molekylær formel C7H5ClO4S
Molekylvægt (g/mol) 220.62
MDL nummer MFCD00024877
InChI nøgle LMRKXSDOAFUINK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chlorosulfonyl benzoic acid, benzoic acid, 3-chlorosulfonyl, 3-carboxybenzenesulfonyl chloride, m-chlorosulfonylbenzoic acid, 3-carboxyphenylsulfonyl chloride, benzoic acid, m-chlorosulfonyl, 3-chlorosulphonyl benzoic acid, 3-carboxylbenzenesulfonyl chloride, 3-chlorosulfonyl-benzoic acid, m-chlorosulfonyl benzoic acid
PubChem CID 77641
SMIL OC(=O)C1=CC=CC(=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-(Chlorosulfonyl)benzoic acid
Smeltepunkt 133°C to 138°C
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2645465
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn 3-(chlorsulfonyl)benzoesyre
Formel vægt 220.63
Procent renhed 97%