Få mere at vide
3-Chlorosalicylaldehyd, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chlorosalicylaldehyde |
| CAS | 1927-94-2 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl O2 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-2-5(4-9)7(6)10/h1-4,10H |
| SMIL | Oc1c(Cl)cccc1C=O |
| IUPAC navn | 3-chloro-2-hydroxybenzaldehyd |
| Molekylvægt (g/mol) | 156.57 |
| Formel vægt | 155.9978 |