Få mere at vide
3-Chloropyridine N-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloropyridine N-Oxide |
| CAS | 1851-22-5 |
| Molekylær formel | C5 H4 Cl N O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4ClNO/c6-5-2-1-3-7(8)4-5/h1-4H |
| SMIL | [O-][n+]1cccc(Cl)c1 |
| IUPAC navn | 3-chloro-1-oxidopyridin-1-ium |
| Molekylvægt (g/mol) | 129.54 |
| Formel vægt | 128.9981 |