Få mere at vide
3-Kloropyridin-d4, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloropyridine-D4 |
| CAS | 1001003-95-7 |
| Molekylær formel | C5 D4 Cl N |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | Pyridine-2,3,4,6-d4, 5-chloro- (ACI), 5-Chloropyridine-2,3,4,6-d4 (ACI), 3-Chloropyridine-d4, 3-Chloropyridine-D4, 3-Chloropyridine-2,4,5,6-d4 |
| InChI formel | InChI=1 S/C5H4ClN/c6-5-2-1-3-7-4-5/h1-4 H/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMIL | [2 H]c1nc([2 H])c(Cl)c([2 H])c1[2 H] |
| IUPAC navn | 3-chloro-2,4,5,6-tetradeuteriopyridin |
| Molekylvægt (g/mol) | 117.5696 |
| Formel vægt | 117,0283 g/mol |
| Vis mere |