Få mere at vide
3-Klorypyridin, 99%
Artikelnummer. 11415747
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11415747 50 g 50g
11405747 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24316.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
CAS: 626-60-8 | C5H4ClN | 113,54 g/mol
3-Chloropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille 3-chlor-pyridin-1-oxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chloropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille 3-chlor-pyridin-1-oxid.
Opløselighed
Opløseligt i vand 10 g/L.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-60-8
Molekylær formel C5H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 113.54
MDL nummer MFCD00006375
InChI nøgle PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
PubChem CID 12287
IUPAC navn 3-chlorpyridin
SMIL ClC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropyridine
Tæthed 1.205
Kogepunkt 147 °C til 149 °C
Flammepunkt 53 °C (127 °F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 50 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105744
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand, 10 g/L.
Formel vægt 113.55
Procent renhed 99%