Få mere at vide
3-Chloropyridine, 99%
Artikelnummer. 11405747
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11405747 10 g 10g
11415747 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11405747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24316.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-60-8 | C5H4ClN | 113.54 g/mol
3-Chloropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille 3-chlor-pyridin-1-oxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
3-Chloropyridin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt. Det kan bruges til at fremstille 3-chlor-pyridin-1-oxid.
Opløselighed
Opløseligt i vand 10 g/L.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-60-8
Molekylær formel C5H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 113.54
MDL nummer MFCD00006375
InChI nøgle PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
PubChem CID 12287
IUPAC navn 3-chlorpyridin
SMIL ClC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropyridine
Tæthed 1.205
Kogepunkt 147°C to 149°C
Flammepunkt 53°C (127°F)
Brydningsindeks 1.533
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 105744
Opløselighedsinformation Soluble in water 10g/L.
Formel vægt 113.55
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Chloropyridine