Få mere at vide
3-Chloropyridine, 99%
Artikelnummer. 10162230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10162230 25 mL Glasflaske 25ml
10494935 100 mL Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10162230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 110020250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 626-60-8 | C5H4ClN | 113.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 626-60-8
Molekylær formel C5H4ClN
Molekylvægt (g/mol) 113.54
MDL nummer MFCD00006375
InChI nøgle PWRBCZZQRRPXAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 3-chloro, m-chloropyridine, unii-1m13huc1p4, ccris 1715, chloropyridine, b-chloropyridine, 3-chloro pyridine, 3-chloro-pyridine, 3-chloropyridine, 3-chloranylpyridine
PubChem CID 12287
IUPAC navn 3-chlorpyridin
SMIL ClC1=CC=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropyridine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.1900g/mL
Kogepunkt 147.0°C to 150.0°C
Flammepunkt 66°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (C5H4N)Cl
Brydningsindeks 1.5310 to 1.5340
Mængde 25 mL
Beilstein 20, 230
Specifik vægtfylde 1.19
Opløselighedsinformation Solubility in water: 10g/L (20°C)
Formel vægt 113.55
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloropyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.