Få mere at vide
3-chlorpyridin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11331949
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331949 1 g 1g
15493337 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331949 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26024.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57266-69-0
Molekylær formel C6H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 157.553
MDL nummer MFCD01646325
InChI nøgle XTMUXJBJCMRWPG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropicolinic acid, 3-chloro-2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro-2-picolinic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3-chloro, 3-chloropyridine-2-carboxylicacid, 3-chloro-2-picolinicacid, 3-chloro-pyridine-2-carboxylic acid, chloropicolinic acid, pubchem12918, 3-chloro picolinic acid
PubChem CID 824632
IUPAC navn 3-chlorpyridin-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC(=C(N=C1)C(=O)O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropyridine-2-carboxylic acid
Smeltepunkt 131°C (decomposition)
Mængde 1 g
Formel vægt 157.56
Procent renhed 97%