missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

3-Chloropyridazine, TRC

Artikelnummer. 30349722
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349722 1 g
30362904 500 mg
30355974 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349722 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC5962931G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1120-95-2
Molekylær formel C4H3N2Cl
Molekylvægt (g/mol) 114.53
Synonym Pyridazine, 3-chloro- (6CI, 7CI, 8CI, 9CI, ACI), 3-Chloropyridazine (ACI), 6-Chloropyridazine
IUPAC navn 3-chloropyridazine
SMIL Clc1cccnn1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 3-Chloropyridazine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C4H3ClN2/c5-4-2-1-3-6-7-4/h1-3H
Formel vægt 113.9985
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.