missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
3-Chloropyridazine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Chloropyridazine Hydrochloride |
| CAS | 856847-77-3 |
| Molekylær formel | C4H3N2Cl . HCl |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H3ClN2.ClH/c5-4-2-1-3-6-7-4;/h1-3H;1H |
| SMIL | Cl.Clc1cccnn1 |
| IUPAC navn | 3-chloropyridazine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.99 |
| Formel vægt | 149.9752 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?