Få mere at vide
3-chlorpyrazin-2-carbonitril, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10527864
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10527864 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
10292442 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10082444 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10527864 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM04911EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 55557-52-3
Molekylær formel C5H2ClN3
Molekylvægt (g/mol) 139.54
MDL nummer MFCD00219653
InChI nøgle SDLFAEGTVBPHBK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-3-cyanopyrazine, 3-chloro-2-pyrazinecarbonitrile, 2-chloro-3-cyannopyrazine, pyrazinecarbonitrile, 3-chloro, 3-chloro-2-cyanopyrazine, 3-chlorpyrazin-2-carbonitril, chlorocyanopyrazine, pubchem10180, acmc-209lnr, 2-cyano-3-chloropyrazine
PubChem CID 292465
IUPAC navn 3-chlorpyrazin-2-carbonitril
SMIL ClC1=NC=CN=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropyrazine-2-carbonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 25 g
Formel vægt 139.54
Procent renhed 97%