Få mere at vide
(3-Chloropyrazin-2-yl)methanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3-Chloropyrazin-2-yl)methanol |
| CAS | 89283-32-9 |
| Molekylær formel | C5 H5 Cl N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5ClN2O/c6-5-4(3-9)7-1-2-8-5/h1-2,9H,3H2 |
| SMIL | OCc1nccnc1Cl |
| IUPAC navn | (3-chloropyrazin-2-yl)methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 144.559 |
| Formel vægt | 144.009 |