Få mere at vide
3-klorpropylensulfid, TRC
Artikelnummer. 30343613
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30343613 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30343613 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41595850MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropylene Sulfide
CAS 3221-15-6
Molekylær formel C3 H5 S Cl
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5ClS/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
SMIL ClCC1CS1
IUPAC navn 2-(chloromethyl)thiiran.
Molekylvægt (g/mol) 108.58
Formel vægt 107.98