Få mere at vide
3-klorpropylaminhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30357872
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30357872 50 g
1 options
Artikelnummer. 30357872 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37944050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropylamine Hydrochloride
CAS 6276-54-6
Molekylær formel C3H9Cl2N
Mængde 50 g
Synonym 1-Amino-3-chloropropane Hydrochloride, 1-Chloro-3-aminopropane Hydrochloride, 3-Amino-1-chloropropane Hydrochloride, 3-Aminopropyl Chloride Hydrochloride, 3-Chloro-1-propanamine Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C3H8ClN.ClH/c4-2-1-3-5;/h1-3,5H2;1H
SMIL Cl.NCCCCl
IUPAC navn 3-chloropropan-1-amin; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 130.02
Formel vægt 129.0112