Få mere at vide
3-Klorpropylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 11468396
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468396 250 g 250g
11458396 50 g 50g
11448396 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15415.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 6276-54-6 | C3H9Cl2N | 130,012 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6276-54-6
Molekylær formel C3H9Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 130.012
MDL nummer MFCD00012913
InChI nøgle IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
PubChem CID 11469095
IUPAC navn 3-chlorpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL C(CN)CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropylamine hydrochloride
Smeltepunkt 147 °C til 152 °C
Mængde 250 g
Beilstein 3667451
Formel vægt 130.02
Procent renhed 98%