Få mere at vide
3-Klorpropylaminhydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 10438540 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10438540 50 g Plastflaske 50g
10551991 250 g Plastflaske 250g
15119213 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10438540 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 162010500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6276-54-6 | C3H8ClN·HCl | 130,02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6276-54-6
Molekylær formel C3H8ClN·HCl
Molekylvægt (g/mol) 130.02
MDL nummer MFCD00012913
InChI nøgle IHPRVZKJZGXTBQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropylamine hydrochloride, 3-chloropropan-1-amine hydrochloride, 3-chloropropylamine hcl, 1-amino-3-chloropropane hydrochloride, 3-chloro-1-propanamine hydrochloride, 1-propanamine, 3-chloro-, hydrochloride, 3-chloropropylammonium chloride, acmc-1b7ws, chloropropylamine hydrochloride, ksc491e7b
PubChem CID 11469095
IUPAC navn 3-chlorpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL C(CN)CCl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropylamine hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 148°C to 150°C
Farve Beige-gul til hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (Ionised Chloride) (Argentometry)
Emballage Plastflaske
Lineær formel Cl(CH2)3NH2·HCl
Mængde 50 g
Beilstein 04,148
Opløselighedsinformation Solubility in water: freely soluble
Formel vægt 130.02
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystalline Powder and/or Chunks
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 3-Chloropropylamine hydrochloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.