Få mere at vide
3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15824461
Skift visning
Mængde:
250 mL
Artikelnummer. Mængde
15824461 250 mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Artikelnummer. 15824461 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8188160250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 195°C to 197°C/1013 hPa
Kemisk navn eller materiale 3-(Chloropropyl)-Trimethoxysilane
Smeltepunkt -50°C
CAS 2530-87-2
Mængde 250 mL
Tæthed 1.082 g/cm3 at 20°C
Molekylær formel Cl(CH2)3Si(OCH3)3
MDL nummer MFCD00000997
Synonym 3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane, CPTMO, 3-(Chloropropyl)-trimethoxysilane
Molekylvægt (g/mol) 198.72