Få mere at vide
(3-chlorpropyl)trimethoxysilan, 98+%
Artikelnummer. 10051390 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
500 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10051390 25 mL Glasflaske 25ml
10694992 100 mL Glasflaske 100ml
10187653 500 mL Glasflaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10051390 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 137280250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2530-87-2
Molekylær formel C6H15ClO3Si
Molekylvægt (g/mol) 198.72
MDL nummer MFCD00000997
InChI nøgle OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
IUPAC navn 3-chlorpropyl(trimethoxy)silan
SMIL CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0700g/mL
Kogepunkt 195°C to 196°C (750.0 mmHg)
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3O)3Si(CH2)3Cl
Brydningsindeks 1.4190 to 1.421
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 1.07
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 198.72
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske