Få mere at vide
(3-Chloropropyl)trimethoxysilan, 97 %
Artikelnummer. 11440707
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440707 100 g 100g
11450707 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11440707 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22517.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 2530-87-2 | C6H15ClO3Si | 198,718 g/mol
(3-chlorpropyl)trimethoxysilan er et godt koblingsmiddel for epoxyharpikser til glas i laminater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(3-chlorpropyl)trimethoxysilan er et godt koblingsmiddel for epoxyharpikser til glas i laminater.
Opløselighed Hydrolyserer i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2530-87-2
Molekylær formel C6H15ClO3Si
Molekylvægt (g/mol) 198.718
MDL nummer MFCD00000997
InChI nøgle OXYZDRAJMHGSMW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl trimethoxysilane, silane, 3-chloropropyl trimethoxy, 3-chloropropyltrimethyoxysilane, sila-ace s 620, cps-m, silane 3-chloropropyl tris methoxy, 3-trimethoxysilyl propyl chloride, unii-t21bnl1s7f, cptmo, 3-chloropropyl trimethoxysilan
PubChem CID 62449
IUPAC navn 3-chlorpropyl(trimethoxy)silan
SMIL CO[Si](CCCCl)(OC)OC
Tekniske data
Kogepunkt 195°C to 197°C
Kemisk navn eller materiale (3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Smeltepunkt -50°C
Mængde 100 g
Beilstein 969627
Flammepunkt 78°C (172°F)
Opløselighedsinformation Hydrolyzes in water.
Formel vægt 198.72
Procent renhed 97%
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.42
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.077