Få mere at vide
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane, 97+%, packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
Beskrivelse
(3-Chloropropyl)trimethoxysilan bruges som klæbemidler og forseglingskemikalier. Det bruges også til fremstilling af 3-iodpropyltrimethoxysilan ved at reagere med natriumiodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under Argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 195°C to 197°C |
| Kemisk navn eller materiale | (3-Chloropropyl)trimethoxysilane |
| Smeltepunkt | -50°C |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 50 mL |
| Beilstein | 969627 |
| Flammepunkt | 78°C (172°F) |
| Opløselighedsinformation | Miscible with organic solvents. |
| Formel vægt | 198.72 |
| Procent renhed | ≥97% |
| Vis mere |