Få mere at vide
(3-Chloropropyl)trimethoxysilan, 97+%, pakket under argon i genforseglbare ChemSeal™ flasker
Beskrivelse
(3-Chloropropyl)trimethoxysilan bruges som klæbemidler og forseglingskemikalier. Det bruges også til fremstilling af 3-iodpropyltrimethoxysilan ved at reagere med natriumiodid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under Argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 195 °C til 197 °C |
| Kemisk navn eller materiale | (3-Chloropropyl)trimethoxysilane |
| Smeltepunkt | -50 °C |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 50 mL |
| Flammepunkt | 78 °C (172 °F) |
| Lugt | Genkendelig |
| Emballage | ChemSeal™ flasker |
| Brydningsindeks | 1.42 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |