Få mere at vide
(3-chlorpropyl)triethoxysilan, 97+%
Artikelnummer. 10298753 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10298753 25 g Glasflaske 25g
10492975 5 g Glasflaske 5g
10579023 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10298753 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391890250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-08-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5089-70-3 | C9H21ClO3Si | 240,8 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5089-70-3
Molekylær formel C9H21ClO3Si
Molekylvægt (g/mol) 240.8
MDL nummer MFCD00018985
InChI nøgle KSCAZPYHLGGNPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl triethoxysilane, 3-chloropropyl triethoxy silane, silane, 3-chloropropyl triethoxy, unii-x7rb20518m, triethoxy gamma-chloropropyl silane, gamma-chloropropyltriethoxysilane, triethoxy .gamma.-chloropropyl silane, chloropropyl triethoxysilane, dynasylan cpteo
PubChem CID 78771
IUPAC navn 3-chlorpropyl(triethoxy)silan
SMIL CCO[Si](CCCCl)(OCC)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (3-Chloropropyl)triethoxysilane
CAS min % 97.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 1.0040g/mL
Kogepunkt 230.0°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel Cl(CH2)3Si(OCH2CH3)
Brydningsindeks 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589nm)
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.004
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 240.8
Procent renhed 97+%
Fysisk form Væske