Få mere at vide
3-Chloropropyl phenyl sulfide, 97%
Artikelnummer. 11409277
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11409277 5 g 5g
11419277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11409277 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21345.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4911-65-3 | C9H11ClS | 186.70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4911-65-3
Molekylær formel C9H11ClS
Molekylvægt (g/mol) 186.70
MDL nummer MFCD00040122
InChI nøgle SBRLITLVSMPPFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloropropyl phenyl sulfide, 3-chloropropyl sulfanyl benzene, 3-chloropropyl thio benzene, 3-chloropropylphenylsulfide, acmc-20an5p, 3-phenylthiopropylchloride, 3-phenylthiopropyl chloride, 1-chloro-3-phenylthiopropane, 3-chloro-1-phenylthiopropane
PubChem CID 269606
IUPAC navn 3-chlorpropylsulfanylbenzen
SMIL ClCCCSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 3-Chloropropyl phenyl sulfide
Lugt Stench
Mængde 5 g
Formel vægt 186.7
Procent renhed 97%